1,4-Dioxan 99.5% stabilised for analysis
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Dioxan
ACRO270490025EA 2620 DKK
ACRO270490025 ACRO270490010
1,4-Dioxan 99.5% stabilised for analysis
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Molekylvægt: 88,11 g/mol
Kogepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 12 °C
Massefylde: 1,034 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN nummer: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.001 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)