Diethylether 99+% stabilised, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
ACRO123990050EA 1480 DKK
ACRO123990050 ACRO123990100 ACRO123990025 ACRO123990250 ACRO123990010
Diethylether 99+% stabilised, ren
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekylvægt: 74,12 g/mol
Kogepunkt: 34,6 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –116 °C
Massefylde: 0,714 g/cm³
Flammepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN nummer: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Peroxides ≤0.001 %