Chloroform 99+% stabilised til HPLC
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trichlormethan
Stabilization: stabiliseret med ethanol
ACRO390760010EA 772 DKK
ACRO390760010 ACRO390760025
Chloroform 99+% stabilised til HPLC
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekylvægt: 119,38 g/mol
Kogepunkt: 61 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.30
UV at 260 nm A: ≤0.15
UV at 270 nm A: ≤0.05
UV at 300 nm A: ≤0.01
UV 1 cm cell vs water
UV at 245 nm A: ≤1.00
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % Ethanol
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Free chlorine ≤0.00003 % (as Cl)
Free acid (HCl) ≤0.001 %