Chloroform, extra dry over Molecular Sieve 99.9% stabilised, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trichlormethan
364320025.EA 1670 DKK
364320025. 364320010. 364321000. 364325000.
Chloroform, extra dry over Molecular Sieve 99.9% stabilised, AcroSeal™
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekylvægt: 119,38 g/mol
Kogepunkt: 61 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.85 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene