Polyethylen glycol 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.17019.5000EA 3260 DKK
8.17019.5000 8.17019.9025 MERP8.17019.9999
Polyethylen glycol 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylen glycol 3.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 3000 g/mol
Smeltepunkt: 55…58 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2