Polyethylen glycol 1.500, skalaer, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.17005.9050EA
0
DKK
8.17005.9050
8.17005.5000
Polyethylen glycol 1.500, skalaer, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylen glycol 1.500
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekylvægt: 1500 g/mol Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 44…48 °C Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 260 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |