Elektroforesesystemer med dobbelt kølesystem, kuroGEL Verti 1816K og 1824K
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
700-0189EA 12280 DKK
VWRI700-0189
Elektroforesesystemer med dobbelt kølesystem, kuroGEL Verti 1816K og 1824K
kuroGEL Verti dobbeltkølede enheder fås i formaterne standard (18×16 cm) eller høj (18×24 cm).
  • Producerer lige baner og skarpe, veldefinerede bånd
  • Muligt at køre op til fire geler samtidigt (maks. 112 prøver) under identiske forhold
  • Gelkørsel ved ensartet temperatur fra 1 til 45 °C
  • Rummer denaturerings- og native polyakrylamidgeler og 2-D-elektroforese
  • En lang række tilbehør gør det muligt at tilpasse gelkonfigurationerne efter brugerens behov
Leveringsinformation: Det komplette system inkluderer nedre og øvre bufferkamre, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, varmeveksler, glasplader 18×16 cm til Verti 1816K eller 18×24 cm til Verti 1824K (6 stk.); klemmesystem, 8 cm til Verti 1816K eller 16 cm til Verti 1824K (4 stk.); kamme (6 stk.); rillede pakninger til øvre bufferkammer (2 stk); dobbeltgel-støbestativ med bundnivellering, libelle, laminerede pakninger til støber (2 stk.); bufferdæmning, justeringsskabelon, værktøj til pladeadskillelse; gelforsegling, kamme, 15 brønde - 1,5 mm tykke (2 stk.), spacere - 1,5 mm tykke og 2 cm brede (4 stk.).