Dimethyl sulfoxid-D6 ≥99.8% (Isotopic), MagniSolv™ til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03424.0005EA
357
DKK
1.03424.0005
1.03424.0025
1.03424.0100
1.03424.0011
1.03424.0010
1.03424.0050
1.03424.0009
Dimethyl sulfoxid-D6 ≥99.8% (Isotopic), MagniSolv™ til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Dimethyl sulfoxid-D6
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Molekylvægt: 84,09 g/mol Kogepunkt: 189 °C (5 mmHg) Smeltepunkt: 20,2 °C Massefylde: 1,19 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 82 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS-nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |