Dimethyl sulfoxid-D6 (99.5% D) til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO321290011EA
18960
DKK
ACRO321290011
ACRO321290100
ACRO321290500
Dimethyl sulfoxid-D6 (99.5% D) til NMR spektroskopi
Dimethyl sulfoxid-D6
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Molekylvægt: 84,09 g/mol Kogepunkt: 190 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 20,2 °C Massefylde: 1,19 g/cm³ Flammepunkt: 88 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS-nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.50 % |