Dimethyl sulfoxid-D6 99.9 atom % D til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO217330100EA
406
DKK
ACRO217330100
Dimethyl sulfoxid-D6 99.9 atom % D til NMR spektroskopi
Dimethyl sulfoxid-D6
Packaged in 1.00 ml ampoules
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Molekylvægt: 84,09 g/mol Kogepunkt: 189 °C (5 mmHg) Smeltepunkt: 20,2 °C Massefylde: 1,19 g/cm³ Flammepunkt: 88 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS-nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |