Dimethyl sulfoxid-D6 100.0 atom % D, > 99.96 atom % D til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO169020250EA 2100 DKK
ACRO169020250
Dimethyl sulfoxid-D6 100.0 atom % D, > 99.96 atom % D til NMR spektroskopi
Dimethyl sulfoxid-D6
Formel: D₃CS(O)CD₃
Molekylvægt: 84,09 g/mol
Kogepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 20,2 °C
Massefylde: 1,19 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %