Dimethyl sulfoxid-D6 (99.8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03591.0050EA
2090
DKK
1.03591.0050
1.03591.0100
Dimethyl sulfoxid-D6 (99.8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Dimethyl sulfoxid-D6
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Molekylvægt: 84,09 g/mol Kogepunkt: 189 °C (5 mmHg) Smeltepunkt: 20,2 °C Massefylde: 1,19 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 82 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS-nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Specifikationer Testresultater
Deuteration degree | ≥ 99.8 % |
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) | ≤ 0.030 % |
Performance test (NMR-spectrum) | passes test |
Water (NMR, H₂O) | ≤ 0.020 % |
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) | 0.03% |