Dimethyl sulfoxid-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO351450250EA
1210
DKK
ACRO351450250
ACRO351451000
ACRO351450100
Dimethyl sulfoxid-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS til NMR spektroskopi
Dimethyl sulfoxid-D6
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Molekylvægt: 84,09 g/mol Kogepunkt: 190 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 20,2 °C Massefylde: 1,19 g/cm³ Flammepunkt: 88 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS-nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
TMS | 0.02 to 0.04 % |