Petroleumbenzin, 35…60 °C, ekstra ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO413140010EA 215 DKK
ACRO413140010
Petroleumbenzin, 35…60 °C, ekstra ren
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 35…60 °C (1013 hPa)
Flammepunkt: –30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN nummer: 1268
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
Boiling point 35 to 60°C
Density (15°C) 0.649 to 0.659 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
n-Hexane ≤3 %
Benzene ≤55 ppm
Aromatics ≤0.01 %