Molecular sieve A4 (0,4 nm, 4 Å), stænger ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05743.1000EA 1421 DKK
1.05743.1000
Molecular sieve A4 (0,4 nm, 4 Å), stænger ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Molecular sieve A4 (0,4 nm, 4 Å)
Massefylde: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03457537
CAS-nummer: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8