Paraffin, Størkningspunkt: 52-54°C, piller Ph. Eur.
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
26157.460EA
3330
DKK
26157.460
26157.291
Paraffin, Størkningspunkt: 52-54°C, piller Ph. Eur.
Paraffin
Smeltepunkt:
52…54 °C Massefylde: 0,9 g/cm³ (20 °C) |
CAS-nummer:
64742-51-4 EINECS: 232-315-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White mass |
Identification A | Passes test |
Melting point | 50 - 61 °C |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Polycyclic aromatic hydrocarbons | Passes test |
SO4 (Sulphate) | Max. 150 ppm |
Residual solvents | Passes test |