Nikkel ≥99.8% (metals basis), pulver -325 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
43214.22EA
959
DKK
43214.22
43214.A3
43214.36
43214.14
Nikkel ≥99.8% (metals basis), pulver -325 mesh
Nikkel
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
Formel:
Ni Molekylvægt: 58,69 g/mol Kogepunkt: 2371 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1455 °C Massefylde: 8,9 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,II |