Nikkel ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
35817.GHEA 2240 DKK
35817.GH 35817.FF 35817.FI
Nikkel ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Nikkel
Formel: Ni
Molekylvægt: 58,69 g/mol
Kogepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1453 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582