Cobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
39671.14EA
1700
DKK
39671.14
39671.22
Cobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cobalt
Formel:
Co Molekylvægt: 58,93 g/mol Kogepunkt: 2870 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1495 °C Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS-nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |