Cobalt ≥99.995% (metals basis), folie, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
11455.FFEA 1480 DKK
11455.FF 11455.GH 11455.FI
Cobalt ≥99.995% (metals basis), folie, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Cobalt
Formel: Co
Molekylvægt: 58,93 g/mol
Kogepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1495 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488