Tungsten ≥99.999% (metals basis), pulver, Puratronic® APS 4-6 µm (max. 1ppm Mo)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
39691.04EA
799
DKK
39691.04
Tungsten ≥99.999% (metals basis), pulver, Puratronic® APS 4-6 µm (max. 1ppm Mo)
Tungsten
Formel:
W Molekylvægt: 183,84 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS-nummer: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III |