Tungsten ≥99.9% (metals basis), pulver APS 1-5 µm
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10400.A3EA 10120 DKK
10400.A3 10400.22 10400.36 10400.09
Tungsten ≥99.9% (metals basis), pulver APS 1-5 µm
Tungsten
Formel: W
Molekylvægt: 183,84 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III