Tungsten ≥99.95% (metals basis), folie, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10414.FYEA 2140 DKK
10414.FY 10414.GD 10414.HB 10414.FG 10414.GW
Tungsten ≥99.95% (metals basis), folie, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Tungsten
Formel: W
Molekylvægt: 183,84 g/mol
Kogepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3410 °C
Massefylde: 19 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945