Tungsten ≥99.95% (metals basis), tråd, Ø 1.25 mm (0.049 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00895.G6EA 6000 DKK
00895.G6 00895.G2
Tungsten ≥99.95% (metals basis), tråd, Ø 1.25 mm (0.049 in)
Tungsten
Formel: W
Molekylvægt: 183,84 g/mol
Kogepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3410 °C
Massefylde: 19 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945