Tantal ≥99.9% (metals basis), tråd, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43013.G6EA 7800 DKK
43013.G6 43013.G2
Tantal ≥99.9% (metals basis), tråd, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Tantalum
Formel: Ta
Molekylvægt: 180,95 g/mol
Kogepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2996 °C
Massefylde: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223