Tantal, sputtering target, Thickness: 3,18 mm
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40894.KSEA 8640 DKK
40894.KS
Tantal, sputtering target, Thickness: 3,18 mm
Tantalum
Formel: Ta
Molekylvægt: 180,95 g/mol
Kogepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2996 °C
Massefylde: 16,69 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223