Tantal ≥99.95% (metals basis), folie, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10357.FFEA
2470
DKK
10357.FF
10357.GH
10357.FI
Tantal ≥99.95% (metals basis), folie, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Tantalum
Formel:
Ta Molekylvægt: 180,95 g/mol Kogepunkt: 5427 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 2996 °C Massefylde: 16,69 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS-nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |