Tantal hard ≥99.95% (metals basis), folie, hard, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10351.IXEA
19850
DKK
10351.IX
10351.IV
10351.GJ
Tantal hard ≥99.95% (metals basis), folie, hard, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Tantalum
Formel:
Ta Molekylvægt: 180,95 g/mol Kogepunkt: 5427 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 2996 °C Massefylde: 16,69 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS-nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |