Tantal hard ≥99.95% (metals basis), folie, hard, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00331.GEEA 2230 DKK
00331.GE 00331.GU
Tantal hard ≥99.95% (metals basis), folie, hard, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Tantalum
Formel: Ta
Molekylvægt: 180,95 g/mol
Kogepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2996 °C
Massefylde: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223