Titan ≥99.2% (metals basis), folie, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10398.GWEA 2720 DKK
10398.GW 10398.GH
Titan ≥99.2% (metals basis), folie, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Titanium
Formel: Ti
Molekylvægt: 47,88 g/mol
Kogepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1660 °C
Massefylde: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610