Sølv ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42984.22EA
17370
DKK
42984.22
42984.06
42984.14
Sølv ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Sølv
Formel:
Ag Molekylvægt: 107,87 g/mol Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 962 °C Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |