Sølv ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 1.3-3.2 µm
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41599.18EA 3220 DKK
41599.18 41599.09 41599.30
Sølv ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 1.3-3.2 µm
Sølv
Formel: Ag
Molekylvægt: 107,87 g/mol
Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 961,9 °C
Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
ADR: 9,III