Sølv ≥99.97% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40748.FFEA
3400
DKK
40748.FF
40748.GH
40748.FI
Sølv ≥99.97% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Sølv
Microelectronics, contacts and coatings
Formel:
Ag Molekylvægt: 107,87 g/mol Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 962 °C Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |