Sølv ≥99.999% (metals basis), tråd, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11466.CBEA 2960 DKK
11466.CB 11466.CD 11466.BW
Sølv ≥99.999% (metals basis), tråd, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Sølv
Formel: Ag
Molekylvægt: 107,87 g/mol
Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647