Guld
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROONIST-886EA 9610 DKK
PROONIST-886
Guld
Guld
Formel: Au
Molekylvægt: 196,97 g/mol
Kogepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Massefylde: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526