Guld ≥99.999% (metals basis), tråd, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14730.CCEA 16170 DKK
14730.CC 14730.BY 14730.BU
Guld ≥99.999% (metals basis), tråd, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Guld
Formel: Au
Molekylvægt: 196,97 g/mol
Kogepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Massefylde: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526