Tin ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Thickness: 4 mm (0.2 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14134.KDEA 8320 DKK
14134.KD 14134.KK
Tin ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Thickness: 4 mm (0.2 in)
Tin
Formel: Sn
Molekylvægt: 118,71 g/mol
Kogepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 232 °C
Massefylde: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587