Silicon ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
40890.KSEA 3080 DKK
40890.KS
Silicon ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Silicon
Magnetron sputtering source
Formel: Si
Molekylvægt: 28,09 g/mol
Kogepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1410 °C
Massefylde: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635