Silicon ≥99.5% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
12681.36EA 5930 DKK
12681.36 12681.22 12681.09
Silicon ≥99.5% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Silicon
Formel: Si
Molekylvægt: 28,09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN nummer: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635