Silicon ≥98.4% (metals basis), klumper 10 cm (3.9 in) & down
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
10335.A1EA
870
DKK
10335.A1
10335.A7
Silicon ≥98.4% (metals basis), klumper 10 cm (3.9 in) & down
Silicon
Formel:
Si Molekylvægt: 28,09 g/mol Kogepunkt: 2355 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1410 °C Massefylde: 2,34 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS-nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Merck Index: 12,08635 |