Glassy carbon, plate, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 1
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42821.FIEA 6160 DKK
42821.FI 42821.GH 42821.FF
Glassy carbon, plate, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 1
Glassy carbon
Formel: C
Molekylvægt: 12,01 g/mol
Smeltepunkt: 3652 °C
Massefylde: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818