Glassy carbon, spherical powder 1000-2000 µm Type 1
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41498.18EA
1440
DKK
41498.18
Glassy carbon, spherical powder 1000-2000 µm Type 1
Glassy carbon
Formel:
C Molekylvægt: 12,01 g/mol Smeltepunkt: 3652 °C Massefylde: 1,95 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |