Glassy carbon, stænger, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
37997.DJEA 2740 DKK
37997.DJ 37997.DM 37997.DR
Glassy carbon, stænger, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Glassy carbon
Formel: C
Molekylvægt: 12,01 g/mol
Smeltepunkt: 3652 °C
Massefylde: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818