Bly
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PROONIST-C2417EA
14580
DKK
PROONIST-C2417
Bly
Bly
Formel:
Pb Molekylvægt: 207,2 g/mol Kogepunkt: 1740 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 327 °C Massefylde: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS-nummer: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |