Indium ≥99.9% (metals basis), pulver -100 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
45122.06EA
1500
DKK
45122.06
45122.14
Indium ≥99.9% (metals basis), pulver -100 mesh
Indium
Formel:
In Molekylvægt: 114,82 g/mol Kogepunkt: 2072 °C Smeltepunkt: 156,6 °C Massefylde: 7,31 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS-nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III |