Indium ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43414.22EA 7790 DKK
43414.22 43414.14
Indium ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Indium
Formel: In
Molekylvægt: 114,82 g/mol
Kogepunkt: 2072 °C
Smeltepunkt: 156,6 °C
Massefylde: 7,310G/CC
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971