Indium ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40339.18EA 5920 DKK
40339.18 40339.30 40339.06
Indium ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Indium
Formel: In
Molekylvægt: 114,82 g/mol
Kogepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 156 °C
Massefylde: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971