Indium ≥99.99% (metals basis), folie, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38371.FIEA 3710 DKK
38371.FI 38371.FF 38371.GH
Indium ≥99.99% (metals basis), folie, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Indium
Formel: In
Molekylvægt: 114,82 g/mol
Kogepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 156 °C
Massefylde: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971