Indium ≥99.9995% (metals basis), polycrystalline ingot, Puratronic®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10616.90EA
18680
DKK
10616.90
10616.18
Indium ≥99.9995% (metals basis), polycrystalline ingot, Puratronic®
Indium
Formel:
In Molekylvægt: 114,82 g/mol Kogepunkt: 2072 °C Smeltepunkt: 156,6 °C Massefylde: 7,310 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS-nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |