Aluminium ≥99.1% (metals basis), thin foil, Thickness: 2.0 µm (0.00008 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40708.GHEA 3590 DKK
40708.GH
Aluminium ≥99.1% (metals basis), thin foil, Thickness: 2.0 µm (0.00008 in)
Aluminium
Formel: Al
Molekylvægt: 26,98 g/mol
Kogepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 660 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321